Learn More
Berkshire Flat Mop Cover 2
Código de producto. 17855886 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
:
Berkshire Flat Mop Cover
Código de producto. 17855886
Marca: Berkshire FMC210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Berkshire’s mop systems are easy to use, highly effective, and quick. The flat mop cover design captures and removes contaminants on uneven and smooth surfaces during the cleaning process.
  • Outer Cover: 100% Knitted Polyester
  • Inner Layer: 100% Rayon Nonwoven
  • High absorbency capacity
  • High tear strength
  • Autoclavable (Recommended 121°C for 30 min)
Especificaciones
Tipo de producto Flat Head Mop Cover
Código de color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Un solo uso
Instrucciones de cuidado 10 cm
Color-coded No
Material Poliéster, Rayon