Learn More
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Admite:
Matraces de 100/125 mL
Matraces de 1 L
Matraces de 2,8 L
Matraces de 200/250 mL
Matraces de 2 L
Matraces de 3/5 L
Matraces de 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces de 500 mL |
| Tipo de producto | Lab Shaker Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| Para utilizar con (equipo) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Incluye | M4x7 screws |
| Cantidad | 1 Ea. |