missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLASH Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18534911 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18534911 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18534911

Marca: Novus Biologicals NB500219F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FLASH Polyclonal antibody specifically detects FLASH in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLASH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C-terminus of the FLASH protein (proprietary peptide).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9994
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.