missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flamingo homolog 1/CELSR3 Antibody (763103), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593107 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593107 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593107 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7278MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Flamingo homolog 1/CELSR3 Monoclonal antibody specifically detects Flamingo homolog 1/CELSR3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flamingo homolog 1/CELSR3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 763103
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cadherin family member 11, cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 (flamingo homolog, Drosophila), CDHF11RESDA1, EGFL1cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, EGF-like protein 1, EGF-like-domain, multiple 1, epidermal growth factor-like 1, Epidermal growth factor-like protein 1, Flamingo homolog 1, FMI1anchor protein, HFMI1, KIAA0812, MEGF2cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, flamingo (Drosophila) homolog, multiple EGF-like domains 2, Multiple EGF-like domains protein 2, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CELSR3, Val531-Ser711, Accession # Q9NYQ7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1951
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.