missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flagellin Antibody (06), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059006 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
200 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
50 microlitros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18616215 100 μg 100 microlitros
18690496 200 μg 200 microlitros
18606215 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18616215 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305967100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Flagellin Monoclonal antibody specifically detects Flagellin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flagellin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Listeria monocytogenes Flagellin (Accession#: YP_013330.1; Met1-Ser287).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.