missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKTN Antibody (SR1900), Novus Biologicals™

Código de producto. 18635684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18635684 100 μg 100 microlitros
18610245 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18635684

Marca: Novus Biologicals NBP322461100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FKTN Monoclonal antibody specifically detects FKTN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKTN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1900
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CMD1X, EC 2.-, FCMDMGC134945, fukutin, Fukuyama type congenital muscular dystrophy (fukutin), Fukuyama type congenital muscular dystrophy protein, Fukuyama-type congenital muscular dystrophy protein, LGMD2MMGC134944, MDDGA4, MDDGB4, MDDGC4, MGC126857, MGC138243
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FKTN (Uniprot #: O75072)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2218
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.