Learn More
DWK Life Sciences Juntas de FKM para placa filtrante
La junta anular permite un cierre hermético entre el recipiente para sistema de filtración y la placa filtrante de vidrio, así como entre la placa filtrante de vidrio y el embudo.
16.75€ - 87.95€
Especificaciones
Material | FKM |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sellado |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11810980
|
DWK Life Sciences
292205002 |
50 mm |
44.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12500987
|
DWK Life Sciences
292202408 |
24 mm |
16.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15272119
|
DWK Life Sciences
292209004 |
90 mm |
87.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. El sistema de filtración, compuesto por el recipiente correspondiente, la junta anular, la placa filtrante de vidrio y el embudo, se puede desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede reemplazar o modificar para adaptar el filtro a la aplicación. Por lo tanto, con los tres tamaños de aparato, cada uno combinado con cuatro placas filtrantes de distinta porosidad, se crean doce opciones diferentes de filtración.- Debido a la junta es posible unir los componentes individuales con el sorbrepuesto de filtración de forma hermética y a prueba de fugas
Especificaciones
FKM | |
Sellado | |
10/Paq. |