missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FKBP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12092-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPIase) family. Members of this family exhibit PPIase activity and function as molecular chaperones. A similar protein in mouse is located in the endoplasmic reticulum and binds calcium.Especificaciones
| FKBP7 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FKBP7 | |
| 23 kDa FK506 binding protein, 23 kDa FKBP, FK506 binding protein 7, FKBP 23, FKBP 7, FKBP23, FKBP7, PPIase, PPIase FKBP7, Rotamase | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 14231, 295672, 51661 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.17 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O54998, Q9Y680 | |
| FKBP7 | |
| FKBP7 Fusion Protein Ag2733 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido