missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPIase) family. Members of this family exhibit PPIase activity and function as molecular chaperones. A similar protein in mouse is located in the endoplasmic reticulum and binds calcium.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FKBP7 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | FKBP7 |
| N.º de referencia del gen | O54998, Q9Y680 |
| Alias de gen | 23 kDa FK506 binding protein, 23 kDa FKBP, FK506 binding protein 7, FKBP 23, FKBP 7, FKBP23, FKBP7, PPIase, PPIase FKBP7, Rotamase |
| Símbolos de los genes | FKBP7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?