missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBP6 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18133900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18133900 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18133900

Marca: Novus Biologicals NBP297729AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FKBP6 Polyclonal specifically detects FKBP6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKBP6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 36 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 6, 36kDa, FK506-binding protein 6, FK506-binding protein 6 (36kD), FKBP-36, FKBP36MGC87179, FKBP-6, Immunophilin FKBP36, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP6,36 kDa FK506-binding protein, PPIase, PPIase FKBP6, rotamase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP6 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.