missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIV Envelope Antibody (CE4-13B1 (13B1)) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18233661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18233661 0.025 mg 25 microgramos
18291182 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18233661 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100665530.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FIV Envelope Monoclonal specifically detects FIV Envelope in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIV Envelope
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CE4-13B1 (13B1)
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Formulación PBS (pH 7.2) with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified gp95 envelope antigen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-66553 is specific for FIV Envelope gp95 protein. This antibody is directed against an epitope within the variable V2 region and cross-reacts with Petaluma, 34TF10, Ppr, MCH5-5 and Glasgow 8 isolates. NB100-66553 does not neutralize FIV and does not recognize Feline Leukaemia Virus, Feline Herpes Virus Type 1, Feline Coronavirus and Feline Calicivirus.
Reconstitución Protein A purified
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.