missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FITC Antibody, FITC , Novus Biologicals™

Código de producto. 18584653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584653 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584653

Marca: Novus Biologicals NB6001273F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

FITC Polyclonal antibody specifically detects FITC in Rat, Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FITC
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Fluorescein Isothiocyanate
Especie del huésped Goat
Inmunógeno FITC conjugated to KLH.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat, Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.