Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado Solvent-Vented™ y con etiqueta de seguridad
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Etanol
Isopropanol
Metanol
Sin marcar
Descripción
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
- Frasco de boca ancha de 53 mm (2 pulg) para una recarga sencilla
- Tapón de polipropileno con diseño a prueba de fugas, codificado por colores para facilitar la identificación
- LDPE translúcido resistente a disolventes; el hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección contra la luz de entre 230 y 450 nm; el tolueno es el frasco de LDPE rojo
- Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en HCS (norma de comunicación de peligros) 29 CFR 1910.1200
- Etiquetado con seis de los nombres de disolventes más utilizados o etiqueta personalizable; etiquetado personalizado disponible
Utilice LYOB (etiquete su propio frasco) solo con disolventes compatibles con LDPE.
Información de órdenes
Preetiquetados con seis disolventes comunes; también disponibles sin etiqueta.
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53 mm |
Tipo de tapón | Polypropylene Closure |
Dispensación a través del tapón | Yes |
Tipo de producto | Wash Bottle |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Sin marcar |