Learn More
Fisherbrand™ Cilindros graduados de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11957884 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11957884 25 ml 0,5 ml paquete de 12
11967884 50 ml 1 ml paquete de 12
11947884 10 ml 0,2 ml paquete de 12
11997874 100 ml 1 ml paquete de 8
11907884 250 ml 2 ml paquete de 8
11967874 500 ml 5 ml paquete de 6
11937874 1000 ml 10 ml paquete de 4
11927874 2000 mL 20 mL paquete de 2
8 options
Código de producto. 11957884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
  • Probetas translúcidas
  • Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
  • Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
  • Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
  • No humectantes
  • Resistentes a productos químicos
  • transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad ASTM
Calibración Para contener y verter
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 0,5 ml
Forma Redondo
Base Type Circular
Tipo Probeta graduada