Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11917884 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 18
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. 11917884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Probetas transparentes con graduaciones moldeadas de gran tamaño
  • Fácil lectura
  • Grandes bases redondas que cuentan con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
  • Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
  • No humectantes
  • Resistentes a sustancias químicas, al calor y a los impactos
  • Ventana transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PMP
Calibración Para contener y verter
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 5 ml
Base Type Circular
Tipo Probeta graduada