Learn More
Fisherbrand™ Gorro de polipropileno desechable
Product Code. 15411942 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
24 in.
Color:
Azul
Unit Size:
paquete de 1000
Product Code. Tamaño Color unitSize
15411942 24 in. Azul paquete de 1000
15491932 - Azul paquete de 1000
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15411942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Gorros de un solo uso de protección básica
Single-use cap provides basic protection
  • Desechable
  • Polipropileno de 14 gsm
  • Diámetro: 53.3 cm (21 pulg) o 60.9 cm (24 pulg)
  • Sin látex
  • Opción de azul o blanco
Specifications
Tipo de producto Bouffant
Tamaño 24 in.
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Single-use
Tamaño (imperial) 24 in.
Tamaño (métrico) 60.9 cm
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Protection