Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 11714339 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
43-400
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400
89-400
Cantidad:
12/caja
144/caja
24/caja
384/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11714339 30 ml 43-400 48/caja paquete de 48
11593762 30 ml 43-400 mm 384/caja paquete de 384
11724339 60 ml 53-400 mm 24/caja paquete de 24
11523772 60 ml 53-400 mm 144/caja paquete de 144
11734339 125 ml 58-400 24/caja paquete de 24
11778789 250 ml 70-400 12/caja paquete de 12
11744339 473 ml 89-400 12/caja paquete de 12
11754339 1000 ml 89-400 12/caja paquete de 12
8 options
Código de producto. 11714339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tarros transparentes multiuso para conseguir la máxima visibilidad del contenido. Los tarros de paredes rectas transparentes con tapón con revestimiento de PE y exterior de PTFE Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1 a 32 oz.
Los tarros de vidrio redondos con lados rectos transparentes (Flint) se han diseñado sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Estos tarros multiuso resultan muy versátiles. Nuestros tarros con paredes rectas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 oz a 32 oz. También están disponibles en estilo alto/estrecho con tamaños de 8 oz a 16 oz.
  • Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
  • Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material De cristal
Envase 48/caja
Cantidad 48/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Espuma de PE/PTFE
Acabado del cuello 43-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Frasco de lados rectos
Altura (métrico) 35 mm
Tipo de producto Tarro, con paredes rectas
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca