Learn More
Fisherbrand™ Estopilla
Código de producto. 11714346 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91,44 m × 91,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11714346 91,44 m × 91,4 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11714346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Algodón 100 % puro. Excelente para limpiar cubetas, microscopios y cámaras y secar materiales de vidrio delicado, jeringas, pipetas y electrodos de pH.
El algodón 100 % puro Fisherbrand™ Cheesecloth limpia cualquier superficie de grado óptico.
  • Blanqueado
  • Tamaño de malla grado 10
  • Blanco brillante
  • 91,44 cm × 91,44 m (36 pulg. × 100 yardas)
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de estopilla
Longitud (imperial) 100 yd
Longitud (métrico) 91,44m
Anchura (imperial) 36 pulg.
Anchura (métrico) 91,4cm
Material Algodón puro
Certificaciones/conformidad USP
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 91,44 m × 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar cubetas y microscopios, limpiar cámaras y secar materiales de vidrio delicados, jeringas, pipetas y electrodo de pH