Learn More
Fisherbrand™ Toallitas, revestimientos y rollos para desechos con riesgo biológico BloodBloc™
Evite que se produzcan fugas de líquidos y productos químicos en las manos, guantes y superficies de trabajo
11.50€ - 170.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Evite que la sangre, los fluidos corporales, los tejidos y los productos químicos se empapen en guantes y superficies al manipular tubos, muestras y placas. |
Código de producto | Marca | Absorbencia | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Absorbencia | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15505895
|
Fisherbrand™
|
Estándar | 7,62 cm | 7,62 cm | Toallitas de riesgo biológico |
19.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16217040
|
Fisherbrand™
|
Super | 55,88 cm | 40,64 cm | Revestimiento de riesgo biológico |
170.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16247040
|
Fisherbrand™
|
Alta | 7,62 cm | 7,62 cm | Toallitas de riesgo biológico |
13.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16217050
|
Fisherbrand™
|
Estándar | 30,48 m | 40,64 cm | Rollo de riesgo biológico |
86.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16207040
|
Fisherbrand™
|
Super | 7.62 cm | 7.62 cm | Biohazard Wipes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16277040
|
Fisherbrand™
|
Alta | 22,86cm | 20,32cm | Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16267040
|
Fisherbrand™
|
Alta | 10,16cm | 10,16cm | Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16207050
|
Fisherbrand™
|
Alta | 30,48 m | 40,64 cm | Rollo de riesgo biológico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16237040
|
Fisherbrand™
|
Super | 30.48 m | 40.64 cm | Biohazard Roll |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16297040
|
Fisherbrand™
|
Alta | 40,64 cm | 40,64 cm | Revestimiento de riesgo biológico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las toallitas y los revestimientos no son estériles y no están diseñados para su uso en pacientes.
- Un paño suave y blanco absorbente con revestimiento de polietileno de color naranja brillante es impermeable a la sangre, los fluidos corporales y los disolventes fuertes, como el xileno, los sustitutos del xileno, las acetonas, cetonas, alcoholes y formol
- La celulosa no tejida captura y retiene el fluido; tejido que no deja pelusa para su uso con instrumentos delicados como contadores de sangre
- El revestimiento de plástico impermeable flexible de color naranja evita la saturación de patógenos y productos químicos a guantes que ayudan a minimizar la contaminación cruzada cuando el personal de laboratorio abre puertas o toca superficies
- También se puede utilizar como alfombrillas y revestimientos; los rollos se pueden cortar a la longitud deseada
- Para un solo uso
Especificaciones
Sí | |
Evite que la sangre, los fluidos corporales, los tejidos y los productos químicos se empapen en guantes y superficies al manipular tubos, muestras y placas. |