Learn More
Fisherbrand™ Toallitas, revestimientos y rollos para desechos con riesgo biológico BloodBloc™
Código de producto. 16297040 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento de riesgo biológico
Rollo de riesgo biológico
Toallita de riesgo biológico
Toallitas de riesgo biológico
Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico
Absorbencia:
Alta
Estándar
Super
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
100 ft x 16 in
22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg)
3048 × 40,64 cm
40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in)
55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in)
7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Absorbencia Dimensiones (L x An) unitSize
16297040 Revestimiento de riesgo biológico Alta 40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in) paquete de 125
16207040 Toallita de riesgo biológico Super 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
15505895 Toallitas de riesgo biológico Estándar 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 250
16217040 Revestimiento de riesgo biológico Super 55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in) paquete de 100
16237040 Rollo de riesgo biológico Super 100 ft x 16 in cada uno
16247040 Toallitas de riesgo biológico Alta 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
16277040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg) paquete de 50
16267040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 200
16207050 Rollo de riesgo biológico Alta 3048 × 40,64 cm cada uno
16217050 Rollo de riesgo biológico Estándar 3048 × 40,64 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16297040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite que se produzcan fugas de líquidos y productos químicos en las manos, guantes y superficies de trabajo
Las toallitas y los revestimientos no son estériles y no están diseñados para su uso en pacientes.
  • Un paño suave y blanco absorbente con revestimiento de polietileno de color naranja brillante es impermeable a la sangre, los fluidos corporales y los disolventes fuertes, como el xileno, los sustitutos del xileno, las acetonas, cetonas, alcoholes y formol
  • La celulosa no tejida captura y retiene el fluido; tejido que no deja pelusa para su uso con instrumentos delicados como contadores de sangre
  • El revestimiento de plástico impermeable flexible de color naranja evita la saturación de patógenos y productos químicos a guantes que ayudan a minimizar la contaminación cruzada cuando el personal de laboratorio abre puertas o toca superficies
  • También se puede utilizar como alfombrillas y revestimientos; los rollos se pueden cortar a la longitud deseada
  • Para un solo uso
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de riesgo biológico
Longitud (imperial) 16 pulg.
Longitud (métrico) 40,64 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,64 cm
Absorbencia Alta
Color Reverso naranja
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in)
Para utilizar con (aplicación) Evite que la sangre, los fluidos corporales, los tejidos y los productos químicos se empapen en guantes y superficies al manipular tubos, muestras y placas.
Para utilizar con (equipo) Mesas de trabajo, tubos de recogida de muestras, bandejas, campanas extractoras, cabinas de seguridad biológica y de productos químicos