Learn More
Fisherbrand™ Toallitas, revestimientos y rollos para desechos con riesgo biológico BloodBloc™
Código de producto. 16277040 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento de riesgo biológico
Rollo de riesgo biológico
Toallita de riesgo biológico
Toallitas de riesgo biológico
Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico
Absorbencia:
Alta
Estándar
Super
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
100 ft x 16 in
22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg)
3048 × 40,64 cm
40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in)
55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in)
7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. Tipo de producto Absorbencia Dimensiones (L x An) unitSize
16277040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg) paquete de 50
16207040 Toallita de riesgo biológico Super 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
15505895 Toallitas de riesgo biológico Estándar 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 250
16217040 Revestimiento de riesgo biológico Super 55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in) paquete de 100
16237040 Rollo de riesgo biológico Super 100 ft x 16 in cada uno
16247040 Toallitas de riesgo biológico Alta 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
16267040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 200
16207050 Rollo de riesgo biológico Alta 3048 × 40,64 cm cada uno
16217050 Rollo de riesgo biológico Estándar 3048 × 40,64 cm cada uno
16297040 Revestimiento de riesgo biológico Alta 40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in) paquete de 125
10 options
Código de producto. 16277040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite que se produzcan fugas de líquidos y productos químicos en las manos, guantes y superficies de trabajo
Las toallitas y los revestimientos no son estériles y no están diseñados para su uso en pacientes.
  • Un paño suave y blanco absorbente con revestimiento de polietileno de color naranja brillante es impermeable a la sangre, los fluidos corporales y los disolventes fuertes, como el xileno, los sustitutos del xileno, las acetonas, cetonas, alcoholes y formol
  • La celulosa no tejida captura y retiene el fluido; tejido que no deja pelusa para su uso con instrumentos delicados como contadores de sangre
  • El revestimiento de plástico impermeable flexible de color naranja evita la saturación de patógenos y productos químicos a guantes que ayudan a minimizar la contaminación cruzada cuando el personal de laboratorio abre puertas o toca superficies
  • También se puede utilizar como alfombrillas y revestimientos; los rollos se pueden cortar a la longitud deseada
  • Para un solo uso
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,86cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,32cm
Absorbencia Alta
Color Reverso naranja
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Evite que la sangre, los fluidos corporales, los tejidos y los productos químicos se empapen en guantes y superficies al manipular tubos, muestras y placas.
Para utilizar con (equipo) Tubos de recogida de sangre, placas de microbiología, pipetas, sondas, recipientes para muestras, instrumentos