Learn More
Fisherbrand™ Toallitas, revestimientos y rollos para desechos con riesgo biológico BloodBloc™
Código de producto. 16237040 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento de riesgo biológico
Rollo de riesgo biológico
Toallita de riesgo biológico
Toallitas de riesgo biológico
Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico
Absorbencia:
Alta
Estándar
Super
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
100 ft x 16 in
22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg)
3048 × 40,64 cm
40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in)
55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in)
7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. Tipo de producto Absorbencia Dimensiones (L x An) unitSize
16237040 Rollo de riesgo biológico Super 100 ft x 16 in cada uno
16207040 Toallita de riesgo biológico Super 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
15505895 Toallitas de riesgo biológico Estándar 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 250
16217040 Revestimiento de riesgo biológico Super 55,88 x 40,64 cm (22 x 16 in) paquete de 100
16247040 Toallitas de riesgo biológico Alta 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) paquete de 200
16277040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 22,86 x 20,32cm (9 x 8 pulg) paquete de 50
16267040 Toallitas naranjas para desechos con riesgo biológico Alta 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 200
16207050 Rollo de riesgo biológico Alta 3048 × 40,64 cm cada uno
16217050 Rollo de riesgo biológico Estándar 3048 × 40,64 cm cada uno
16297040 Revestimiento de riesgo biológico Alta 40,64 x 40,64 cm (16 x 16 in) paquete de 125
10 options
Código de producto. 16237040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite que se produzcan fugas de líquidos y productos químicos en las manos, guantes y superficies de trabajo
Wipes and Liners are non-sterile and not intended for use on patients.
  • Soft, white absorbent wipe with bright-orange polyethylene backing is impermeable to blood, body fluids and strong solvents including xylene, xylene substitutes, acetones, ketones, alcohols and formalin
  • Nonwoven cellulose captures and retains fluid; nonlinting for use with delicate instrumentation such as blood counters
  • Orange flexible impermeable plastic backing prevents soak-through of pathogens and chemicals to gloves which help minimize cross-contamination when lab personal open doors or touch surfaces
  • Can also be used as mats and liners; rolls can be cut to desired length
  • One time use only
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de riesgo biológico
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40.64 cm
Material Plástico celulósico no tejido
Absorbencia Super
Color Blanco, naranja
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 100 ft x 16 in
Para utilizar con (aplicación) Evite que la sangre, los fluidos corporales, los tejidos y los productos químicos se empapen en guantes y superficies al manipular tubos, muestras y placas.
Para utilizar con (equipo) Bench tops, specimen collection tubs, trays, fume hoods, Bio-Safety and chemical cabinets