Learn More
Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca:  Fisherbrand™ A1-MTD
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12453647
  • 58.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio para usar con sistemas horizontales Midigel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
Microplaca
0,15 cm
0,28 in
Peine estándar
14
50 μl
0,72 cm