Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
- Bloques de placas de pocillos con tapa
- Bloques de placas para PCR con tapa
- Bloques de tubos
- Gradilla para tubos cónicos
- Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
0,5 mL | |
2,57 cm | |
0,8 cm | |
Bloque de tubos para tubos de 0,5 ml | |
Agitares Shake Touch | |
30 |
1,01 in | |
0,312 in | |
4,0 x 5,6 x 1,8 in (10,2 x 14,2 x 4,6 cm) | |
Calefacción/Agitación | |
Gradilla y cubierta |