Learn More
Fisherbrand™ Microscopios de bolsillo iluminados
Código de producto. p-154851 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
30x
De 60x a 100x
Incluye:
Pila AA, maletín de transporte de vinilo
Soporte de portaobjetos de microscopio a presión, pila AA
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Incluye unitSize
11724396 De 60x a 100x Soporte de portaobjetos de microscopio a presión, pila AA cada uno
11734396 30x Pila AA, maletín de transporte de vinilo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11724396
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dos pilas AAA
Un solo mecanismo genera un enfoque suave y sólido
Los microscopios de bolsillo iluminados Fisher Scientific™ son ideales para control de calidad, uso sobre el terreno, electrónica, análisis de metales, análisis clínicos y aplicaciones de estudio de plantas. Un solo mecanismo genera un enfoque suave y sólido.
  • Visualice con gran aumento con luz brillante, color real, alto contraste y con un enfoque definido de forma nítida
  • Caja fabricada en plástico ABS resistente a los productos químicos y a los golpes
  • Dimensiones: 140 x 38 x 22 mm (L x An x Al)
  • Pesa 85 g
Especificaciones
Altura (métrico) 2,2cm
Incluye Soporte de portaobjetos de microscopio a presión, pila AA
Altura (imperial) 0,87 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8cm
Potencia de aumento De 60x a 100x
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de control de calidad, uso sobre el terreno, electrónicas, de análisis de metales, de análisis clínicos y de estudio de la planta
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 14 cm
Accesorios necesarios Una pila alcalina AA
Peso (imperial) 3 oz
Peso (métrico) 85 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 3,8 x 2,2 cm