Learn More
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Monocular
Trinocular
Tipos de objetivos:
DIN Acromático
Plan Acromático DIN
Modelo:
AX-501A
AX-502A
AX-502PL
AX-503A
AX-503PL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Selección de objetivos ópticos, con un gran rango de ampliación: 4×, 10×, 40×, 100×: acromático, contraste excepcionalmente elevado y plano acromático
- Variedad de cabezales ópticos: monocular, binocular, trinocular (permite acoplar una cámara digital)
- Estructura profesional con diseño ergonómico y enfoque coaxial de posición baja que permite la manipulación con una sola mano, lo que hace más cómodo su uso prolongado
- Iluminación LED de 3 W ajustable con control de la intensidad
- Platina mecánica integrada con impulso bajo integrada y puesto extendido para control de X e Y (135 mm × 140 mm)
- 18lentes con protectores oculares de caucho de
- Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30°
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Abbe/Iris |
| Eyepiece | 18 mm |
| Estilo de cabeza | Trinocular |
| Tipo de iluminación | LED |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Modelo | AX-503PL |
| Tipos de objetivos | Plan Acromático DIN |
| Tipo de producto | Microscopio |
| Incluye | Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen |
| Pieza nasal | Revólver cuádruple orientado hacia adentro |
| Mostrar más |