missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FIS1 Mouse anti-Human, Clone: 2F10E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | FIS1 |
|---|---|
| Clon | 2F10E1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16868695
|
Proteintech
66635-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16858695
|
Proteintech
66635-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fis1, a 17KDa integral membrane protein, is a novel member of mitochondrial fission machinery. It consists of a central leucine-zipper domain, a coiled-coil region, a tetratricopeptide repeat domain and a C-terminal transmembrane domain. It is a human orthologue of Fis1p (S.cerevisiae) and is localized in the outer mitochondrial membrane. Fis1 acts as a pro-apoptotic factor and plays a vital role in the regulation of mitochondrial fission. It interacts with DLP1 and Mdv1p and facilitates Dnm1p recruitment to the functional fission complex, thereby inducing apoptosis. Role of Fis1 has also been implicated in growth and division of peroxisomes. Loss of Fis1 inhibits apoptosis and results in elongation of mammalian mitochondria.Especificaciones
| FIS1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CGI 135, FIS1, FIS1 homolog, hFis1, TPR repeat protein 11, TTC11 | |
| FIS1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 2F10E1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y3D6 | |
| 51024 | |
| FIS1 Fusion Protein Ag1409 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FIS1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto