missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIS1 Mouse anti-Human, Clone: 2F10E1, Proteintech

Código de producto. 16868695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16868695 20 μL 20 microlitros
16858695 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16868695

Marca: Proteintech 666351IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fis1, a 17KDa integral membrane protein, is a novel member of mitochondrial fission machinery. It consists of a central leucine-zipper domain, a coiled-coil region, a tetratricopeptide repeat domain and a C-terminal transmembrane domain. It is a human orthologue of Fis1p (S.cerevisiae) and is localized in the outer mitochondrial membrane. Fis1 acts as a pro-apoptotic factor and plays a vital role in the regulation of mitochondrial fission. It interacts with DLP1 and Mdv1p and facilitates Dnm1p recruitment to the functional fission complex, thereby inducing apoptosis. Role of Fis1 has also been implicated in growth and division of peroxisomes. Loss of Fis1 inhibits apoptosis and results in elongation of mammalian mitochondria.

Especificaciones

Antígeno FIS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2F10E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FIS1
N.º de referencia del gen Q9Y3D6
Alias de gen CGI 135, FIS1, FIS1 homolog, hFis1, TPR repeat protein 11, TTC11
Símbolos de los genes FIS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FIS1 Fusion Protein Ag1409
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51024
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.