Learn More
Cytiva Kit de síntesis de ADNc de primera cadena
Código de producto. 10218334 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
55 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
10218334 55 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10218334
Marca: Cytiva 27926101
Includes
Mezclas de reacción de ADNc de primera cadena a granel (transcriptasa inversa clonada de murina, inhibidor de ARNasa, BSA sin ARNasa/ADNasa, dATP, dCTP, dGTP y dTTP en tampón acuoso), estándar ARNm, solución DTT, agua sin ARNasa, cebador pd(N)6 y cebador bifuncional Not l-(dT)19
Para la síntesis de ADNc monocatenario a partir de muestras de ARN mensajero (ARNm) antes de la amplificación por PCR
  • Las mezclas de reacción a granel preensambladas ahorran tiempo y minimizan los errores de pipeteo potenciales
  • Los cebadores no se incluyen en las mezclas de reacción preensambladas, lo que permite el uso del cebador que se prefiera
  • Con el kit se incluyen dos cebadores
    • El cebador pd(N)6 (hexámero aleatorio) se utiliza para preparar bibliotecas para la detección con anticuerpos, para aumentar la representación de los extremos 5' de los ARNm que tienen una estructura secundaria significativa, o para copiar ARNm que carecen de una cola poli(A)
    • El cebador bifuncional Not I-(dT)18 puede usarse para cebar selectivamente en el ARNm con cola poli(A) y también se puede utilizar como cebador de PCR tras la síntesis de primera cadena
    • El sitio de restricción Not I, situado en el extremo 5' del cebador, es particularmente útil para la clonación direccional posterior de ADNc y productos de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Descripción Diseñado para generar ADNc de primera cadena de longitud completa a partir de plantillas de ARNm. Tras la síntesis de ADNc de primera cadena, la muestra puede utilizarse directamente para la amplificación in vitro mediante PCR o para la síntesis de segunda cadena mediante el método Gubler-Hoffman.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Incluye Mezclas de reacción de ADNc de primera hebra a granel, estándar de ARNm, solución de DTT, agua sin ARNasa, primer pd(N)6 y primer bifuncional NotI-(dT)18
N.º de reacciones 55
Tipo de producto Kit de síntesis de ADNc de primera cadena
Cantidad 55 reacciones
Nombre del producto
  • First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 25.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.