missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Firategrast, MedChemExpress

Código de producto. 16468857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468857 5 mg 5 miligramos
16496268 10 mg 10 miligramos
16486606 100 mg 100 miligramos
16442397 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468857

Marca: Medchem Express HY14951

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Firategrast (SB 683699) is an orally active and specific α4β1/α4β7 integrin antagonist. Firategrast reduces trafficking of lymphocytes into the central nervous system (CNS) and decreases multiple sclerosis (MS) activity.

Firategrast (SB 683699) is an orally active and specific α4β1/α4β7 integrin antagonist. Firategrast reduces trafficking of lymphocytes into the central nervous system (CNS) and decreases multiple sclerosis (MS) activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Firategrast
CAS 402567-16-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27F2NO6
Cantidad 5 mg
Sinónimo SB 683699
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.20 mM) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (100.10 mM)
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC2=CC=C(C3=C(OC)C=C(COCC)C=C3OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 499.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.5
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.