Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 11772554| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Color | unitSize | Fit for Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| 11772554 | 5 ml | No estéril | Verde | 3000 PCS | - |
| 11792504 | 10 μL | No estéril | Rosa | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 11702514 | 10 μL | Estéril | Rosa | 960 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 11782504 | 10 μL | No estéril | Rosa | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 11778184 | 10 μL | No estéril | Rosa | 2688 PCS | - |
| 11788184 | 10 μL | No estéril | Rosa | 3840 PCS | Certificado de calidad |
| 10083590 | 1000 μL | No estéril | Azul | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 11732554 | 1000 μL | No estéril | Azul | 10000 PCS | - |
| 11792544 | 1000 μL | No estéril | Azul | 200 PCS | No estéril |
| 11783913 | 1000 μL | No estéril | Azul | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 10399310 | 1000 μL | Estéril | Azul | 960 PCS | Estéril y listo para PCR |
| 11710645 | 1000 μL | No estéril | Azul | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 11752544 | 300 μl | No estéril | Naranja | 20000 PCS | - |
| 11762544 | 300 μl | No estéril | Naranja | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 10512481 | 300 μl | Estéril | Naranja | 960 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 10470921 | 300 μl | No estéril | Naranja | 1920 PCS | Certificado de calidad |
| 10185560 | 300 μl | No estéril | Naranja | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 10217620 | 5 ml | No estéril | Transparente | 500 PCS | Certificado de calidad |
| 11752554 | 5 ml | No estéril | Verde | 75 PCS | - |
| 10492071 | 5 ml | No estéril | Verde | 270 PCS | Certificado de calidad |
| 10135342 | 5 ml | Estéril | Verde | 270 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 11792554 | 10 ml | No estéril | Rojo | 40 PCS | - |
| 17815021 | 10 ml | No estéril | Rojo | paquete de 100 | Certificado de calidad |
| 10105380 | 10 ml | No estéril | Rojo | 100 PCS | Certificado de calidad |
| 11488469 | 10 ml | No estéril | Rojo | 120 PCS | Certificado de calidad |
| 17724339 | 10 ml | No estéril | Rojo | paquete de 120 | Certificado de calidad |
| 17734339 | 10 ml | Estéril | Rojo | paquete de 120 | Estéril y listo para PCR |
| 10115380 | 10 ml | Estéril | Rojo | 120 PCS | Estéril y listo para PCR |
| 11732534 | 50 μl | No estéril | Turquesa | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 10423322 | 50 μl | No estéril | Turquesa | 3840 PCS | Certificado de calidad |
| 11752534 | 50 μl | Estéril | Turquesa | 3840 PCS | Estéril y listo para PCR |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 5 mL, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Verde |
| Modelo | Finntip 5 mL |
| Longitud (imperial) | 5,8 in |
| Longitud (métrico) | 14,7cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | A granel |
| Código de color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Línea de productos | Finntip |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.