Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Product Code. 11752554| Product Code. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Color | unitSize | Fit for Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| 11752554 | 5 ml | No estéril | Verde | 75 PCS | - |
| 11792504 | 10 μL | No estéril | Rosa | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 11702514 | 10 μL | Estéril | Rosa | 960 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 11782504 | 10 μL | No estéril | Rosa | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 11778184 | 10 μL | No estéril | Rosa | 2688 PCS | - |
| 11788184 | 10 μL | No estéril | Rosa | 3840 PCS | Certificado de calidad |
| 10083590 | 1000 μL | No estéril | Azul | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 11732554 | 1000 μL | No estéril | Azul | 10000 PCS | - |
| 11792544 | 1000 μL | No estéril | Azul | 200 PCS | No estéril |
| 11783913 | 1000 μL | No estéril | Azul | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 10399310 | 1000 μL | Estéril | Azul | 960 PCS | Estéril y listo para PCR |
| 11710645 | 1000 μL | No estéril | Azul | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 11752544 | 300 μl | No estéril | Naranja | 20000 PCS | - |
| 11762544 | 300 μl | No estéril | Naranja | 960 PCS | Certificado de calidad |
| 10512481 | 300 μl | Estéril | Naranja | 960 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 10470921 | 300 μl | No estéril | Naranja | 1920 PCS | Certificado de calidad |
| 10185560 | 300 μl | No estéril | Naranja | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 10217620 | 5 ml | No estéril | Transparente | 500 PCS | Certificado de calidad |
| 10492071 | 5 ml | No estéril | Verde | 270 PCS | Certificado de calidad |
| 11772554 | 5 ml | No estéril | Verde | 3000 PCS | - |
| 10135342 | 5 ml | Estéril | Verde | 270 PCS | Estériles y preparados para PCR |
| 11792554 | 10 ml | No estéril | Rojo | 40 PCS | - |
| 17815021 | 10 ml | No estéril | Rojo | paquete de 100 | Certificado de calidad |
| 10105380 | 10 ml | No estéril | Rojo | 100 PCS | Certificado de calidad |
| 11488469 | 10 ml | No estéril | Rojo | 120 PCS | Certificado de calidad |
| 17724339 | 10 ml | No estéril | Rojo | paquete de 120 | Certificado de calidad |
| 17734339 | 10 ml | Estéril | Rojo | paquete de 120 | Estéril y listo para PCR |
| 10115380 | 10 ml | Estéril | Rojo | 120 PCS | Estéril y listo para PCR |
| 11732534 | 50 μl | No estéril | Turquesa | 1000 PCS | Certificado de calidad |
| 10423322 | 50 μl | No estéril | Turquesa | 3840 PCS | Certificado de calidad |
| 11752534 | 50 μl | Estéril | Turquesa | 3840 PCS | Estéril y listo para PCR |
Product Code. 11752554
Brand: Thermo Scientific™ 9402050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Specifications
Specifications
| Descripción | Finntip 5 ml, sin filtro, no estéril, |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Verde |
| Modelo | Finntip 5 mL |
| Longitud (imperial) | 5,8 in |
| Longitud (métrico) | 14,7cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Código de color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Línea de productos | Finntip |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.