Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 11732554
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μl
300 μl
1000 μl
5 mL
10 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Turquesa
Verde
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
1000 PCS
10000 PCS
120 PCS
1920 PCS
200 PCS
20000 PCS
2688 PCS
270 PCS
3000 PCS
3840 PCS
40 PCS
500 PCS
75 PCS
960 PCS
paquete de 100
paquete de 120
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Product Code. Volumen (métrico) Esterilidad Color unitSize Fit for Purpose
11732554 1000 μl No estéril Azul 10000 PCS -
11792504 10 μL No estéril Rosa 960 PCS Certificado de calidad
11702514 10 μL Estéril Rosa 960 PCS Estériles y preparados para PCR
11782504 10 μL No estéril Rosa 1000 PCS Certificado de calidad
11778184 10 μL No estéril Rosa 2688 PCS -
11788184 10 μL No estéril Rosa 3840 PCS Certificado de calidad
10083590 1000 μl No estéril Azul 1000 PCS Certificado de calidad
11792544 1000 μl No estéril Azul 200 PCS No estéril
11783913 1000 μl No estéril Azul 960 PCS Certificado de calidad
10399310 1000 μl Estéril Azul 960 PCS Estéril y listo para PCR
11710645 1000 μl No estéril Azul 960 PCS Certificado de calidad
11752544 300 μl No estéril Naranja 20000 PCS -
11762544 300 μl No estéril Naranja 960 PCS Certificado de calidad
10512481 300 μl Estéril Naranja 960 PCS Estériles y preparados para PCR
10470921 300 μl No estéril Naranja 1920 PCS Certificado de calidad
10185560 300 μl No estéril Naranja 1000 PCS Certificado de calidad
10217620 5 mL No estéril Transparente 500 PCS Certificado de calidad
11752554 5 mL No estéril Verde 75 PCS -
10492071 5 mL No estéril Verde 270 PCS Certificado de calidad
11772554 5 mL No estéril Verde 3000 PCS -
10135342 5 mL Estéril Verde 270 PCS Estériles y preparados para PCR
11792554 10 ml No estéril Rojo 40 PCS -
17815021 10 ml No estéril Rojo paquete de 100 Certificado de calidad
10105380 10 ml No estéril Rojo 100 PCS Certificado de calidad
11488469 10 ml No estéril Rojo 120 PCS Certificado de calidad
17724339 10 ml No estéril Rojo paquete de 120 Certificado de calidad
17734339 10 ml Estéril Rojo paquete de 120 Estéril y listo para PCR
10115380 10 ml Estéril Rojo 120 PCS Estéril y listo para PCR
11732534 50 μl No estéril Turquesa 1000 PCS Certificado de calidad
10423322 50 μl No estéril Turquesa 3840 PCS Certificado de calidad
11752534 50 μl Estéril Turquesa 3840 PCS Estéril y listo para PCR
31 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11732554
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9401010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta específicas Finntip™ se han diseñado utilizando nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies uniformemente lisas e hidrófobas que evitan la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Finntip 1000, sin filtro, no estéril, a granel
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Azul
Modelo Finntip 1000
Longitud (imperial) 2,8 in
Longitud (métrico) 7,1cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato A granel
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette 1000
Línea de productos Finntip
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.