Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 10399310
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Fit for Purpose | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10399310 | 1000 μL | Estéril | Estéril y listo para PCR | Azul | 960 PCS |
| 11792504 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 960 PCS |
| 11702514 | 10 μL | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Rosa | 960 PCS |
| 11782504 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 1000 PCS |
| 11778184 | 10 μL | No estéril | - | Rosa | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 3840 PCS |
| 10083590 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 1000 PCS |
| 11732554 | 1000 μL | No estéril | - | Azul | 10000 PCS |
| 11792544 | 1000 μL | No estéril | No estéril | Azul | 200 PCS |
| 11783913 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 960 PCS |
| 11710645 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 960 PCS |
| 11752544 | 300 μl | No estéril | - | Naranja | 20000 PCS |
| 11762544 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 960 PCS |
| 10512481 | 300 μl | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Naranja | 960 PCS |
| 10470921 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 1920 PCS |
| 10185560 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 1000 PCS |
| 10217620 | 5 mL | No estéril | Certificado de calidad | Transparente | 500 PCS |
| 11752554 | 5 mL | No estéril | - | Verde | 75 PCS |
| 10492071 | 5 mL | No estéril | Certificado de calidad | Verde | 270 PCS |
| 11772554 | 5 mL | No estéril | - | Verde | 3000 PCS |
| 10135342 | 5 mL | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Verde | 270 PCS |
| 11792554 | 10 ml | No estéril | - | Rojo | 40 PCS |
| 17815021 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | paquete de 100 |
| 10105380 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | 100 PCS |
| 11488469 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | 120 PCS |
| 17724339 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | paquete de 120 |
| 17734339 | 10 ml | Estéril | Estéril y listo para PCR | Rojo | paquete de 120 |
| 10115380 | 10 ml | Estéril | Estéril y listo para PCR | Rojo | 120 PCS |
| 11732534 | 50 μl | No estéril | Certificado de calidad | Turquesa | 1000 PCS |
| 10423322 | 50 μl | No estéril | Certificado de calidad | Turquesa | 3840 PCS |
| 11752534 | 50 μl | Estéril | Estéril y listo para PCR | Turquesa | 3840 PCS |
Código de producto. 10399310
Marca: Thermo Scientific™ 9401113
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27925" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 1000 Estéril, sin filtro, estéril, rack |
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Modelo | Finntip 1000 Estéril |
| Longitud (imperial) | 2,8 in |
| Longitud (métrico) | 7,1 cm |
| Formato | Racl |
| Código de color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette 1000 |
| Línea de productos | FinnTip |
| Fit for Purpose | Estéril y listo para PCR |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.