Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10152532
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estériles y preparados para PCR
Formato:
A granel
Racl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
3840 PCS
Código de producto. Esterilidad Fit for Purpose Formato unitSize
10152532 No estéril Certificado de calidad A granel 1000 PCS
11722514 No estéril Certificado de calidad Racl 3840 PCS
11722534 Estéril Estériles y preparados para PCR Racl 3840 PCS
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10152532
Marca: Thermo Scientific™ 9400620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ensure accurate, precise pipetting. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Accurate, precise pipetting with 384-format volume 20 μL. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Morado
Modelo Finntip 20
Longitud (imperial) 1,3 in
Longitud (métrico) 3,3 cm
Formato A granel
Código de color Morado
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette 20
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Certificado de calidad