Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 10105380
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μl
300 μl
1000 μL
5 mL
10 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Color:
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
10000 PCS
120 PCS
1920 PCS
200 PCS
20000 PCS
2688 PCS
270 PCS
3000 PCS
3840 PCS
40 PCS
500 PCS
75 PCS
960 PCS
paquete de 100
paquete de 120
Código de producto. 10105380
Marca: Thermo Scientific™ 9402151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta específicas Finntip™ se han diseñado utilizando nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies uniformemente lisas e hidrófobas que evitan la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 10 mL, sin filtro, no estéril, a granel
Volumen (métrico) 10 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Rojo
Modelo Finntip 10 mL
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15 cm
Formato A granel
Código de color Rojo
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Certificado de calidad
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.