Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Descripción
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: de 0,2 a 10 μl, de 1 a 200 μl, de 5 a 300 μl, de 100 a 1000 μl, de 50 a 1200 μl y de 10 ml
- Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas, selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, ADNasa, ARNasa y endotoxinas.
- Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, a granel, rack |
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Rosa |
| Modelo | Finntip Flex 10 |
| Longitud (imperial) | 1,1 in |
| Longitud (métrico) | 3,3 cm |
| Formato | Racl |
| Envase | 10 x 96/rack |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.