Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Beschreibung
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y10 ml
- Las tiras estériles se comercializan en gradillas de 10 x 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Finntip Flex 300,sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Naranja |
| Modelo | Finntip Flex 300 |
| Longitud (imperial) | 2,42 in |
| Longitud (métrico) | 6,15 cm |
| Formato | A granel |
| Envase | 1000/Bolsa |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.