Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Código de producto. 11798184
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rosa
Turquesa
Envase:
10 x 96/rack
1000/Bolsa
1536 puntas
1632 puntas
1920 puntas
20 x 96 puntas
2016 puntas
960 puntas
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 PCS
1536 PCS
1632 PCS
1920 PCS
2016 PCS
960 PCS
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color Envase unitSize Fit for Purpose
11798184 300 μl Naranja 2016 puntas 2016 PCS -
11883420 10 μL Rosa 1000/Bolsa 1000 PCS Certificado de calidad
11863420 10 μL Rosa 10 x 96/rack 960 PCS Certificado de calidad
11893420 200 μL Amarillo 960 puntas 960 PCS Certificado de calidad
11873420 10 μL Rosa 10 x 96/rack 960 PCS Estéril y listo para PCR
11803430 200 μL Amarillo 960 puntas 960 PCS Estéril y listo para PCR
11893430 200 μL Amarillo 2016 puntas 2016 PCS No estéril
11883430 10 μL Rosa 20 x 96 puntas 1920 PCS Certificado de calidad
11803440 200 μL Amarillo 1920 puntas 1920 PCS Certificado de calidad
11813430 200 μL Amarillo 1000/Bolsa 1000 PCS Certificado de calidad
11738184 300 μl Naranja 960 puntas 960 PCS Certificado de calidad
11748184 300 μl Naranja 960 puntas 960 PCS Estéril y listo para PCR
11708194 300 μl Naranja 1920 puntas 1920 PCS Certificado de calidad
11842703 300 μl Naranja 1000/Bolsa 1000 PCS Certificado de calidad
11458479 1000 μL Azul 960 puntas 960 PCS Certificado de calidad
11892703 1000 μL Azul 960 puntas 960 PCS Estériles y preparados para PCR
11865863 1000 μL Azul 1632 puntas 1632 PCS -
11875863 1000 μL Azul 1536 puntas 1536 PCS Certificado de calidad
11872703 1000 μL Azul 1000/Bolsa 1000 PCS Certificado de calidad
10059682 1200 μL Turquesa 960 puntas 960 PCS Certificado de calidad
11742245 1200 μL Turquesa 960 puntas 960 PCS Estériles y preparados para PCR
11813440 1200 μL Turquesa 1632 puntas 1 set -
11823440 1200 μL Turquesa 1536 puntas 1536 PCS Certificado de calidad
10774994 1200 μL Turquesa 1000/Bolsa 1000 PCS Certificado de calidad
24 options
Código de producto. 11798184
Marca: Thermo Scientific™ 94060516
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ reducen la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit básico de recambio Finntip Flex 300, sin filtro, no estéril, recarga
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Naranja
Modelo Kit básico de recarga de Finntip Flex 300
Longitud (imperial) 2,42 in
Longitud (métrico) 6,15cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato Recarga
Envase 2016 puntas
Código de color Naranja
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos Finntip Flex
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.