Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Biocon
Código de producto. 10415012
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
250 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10415012 1000 μl paquete de 50
10115582 10 μl paquete de 100
10125582 250 μl paquete de 100
3 options
Código de producto. 10415012
Marca: Thermo Scientific™ 94053300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice aplicaciones de PCR y otras aplicaciones con una alta exigencia con estas puntas de pipeta Biocon, certificadas como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
Realice aplicaciones de PCR y otras aplicaciones con una alta exigencia con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon, certificadas como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
Características:
  • Envasado individualmente
  • Tres modelos a intervalos de volumen de 0,2 a 1000 μl
  • Preesterilizadas con radiación gamma
  • Incluye certificado de calidad
Recomendada para: Aplicaciones de PCR, biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip Biocon 1000, sin filtro, estéril,
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Modelo Finntip BioCon 1000
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific FinnTip BioCon 1000
Línea de productos Finntip BioCon