Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Biocon
Código de producto. 10125582
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
250 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10125582 250 μl paquete de 100
10115582 10 μl paquete de 100
10415012 1000 μl paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125582 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 94053200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice aplicaciones de PCR y otras aplicaciones con una alta exigencia con estas puntas de pipeta Biocon, certificadas como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
Realice aplicaciones de PCR y otras aplicaciones con una alta exigencia con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon, certificadas como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
Características:
  • Envasado individualmente
  • Tres modelos a intervalos de volumen de 0,2 a 1000 μl
  • Preesterilizadas con radiación gamma
  • Incluye certificado de calidad
Recomendada para: Aplicaciones de PCR, biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip Biocon 250, sin filtro, estéril,
Volumen (métrico) 250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Modelo Finntip BioCon 250
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific FinnTip BioCon 250
Línea de productos Finntip BioCon