Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas multicanal Finnpipette™ Novus i
Descripción
Combine las pipetas electrónicas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i con nuestro soporte para pipetas ajustable para disponer de un sistema semiautomático económico para la aplicación y el desarrollo rápidos de métodos de inmunoensayos espectrométricos de masas (MSIA). Cada Novus i se suministra con un menú de MSIA personalizado para una mayor simplificación de la programación de pipetas complementaria a las aplicaciones de MSIA.
- Simplifique los métodos de MSIA con la pipeta Finnpipette Novus i y el soporte para pipetas
- El nuevo software permite de 1 a 999 ciclos de aspiración y dispensación con tan solo pulsar el accionador de la pipeta
- Carga continua de la batería de la pipeta en el soporte ajustable durante el procesamiento de las muestras
- Incluye funciones de avance, retroceso, dilución, pipeteo gradual, mezcla, procesamiento secuencial paso a paso, etc.; nueve velocidades de aspiración/dispensación
Compatible con:
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.'S™ (se debe pedir por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipeta electrónica de 12 canales y soporte para pipetas Finnpipette Novus i |
| Volumen (métrico) | 5 μl a 300 μl |
| Tipo de producto | 12-channel Electronic Pipetter |
| Incluye | Pipeta, soporte para pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.S |
| Línea de productos | Finnpipette Novus i |