Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas multicanal Finnpipette™ Novus i
Código de producto. 15102589
Change view
Click to view available options
Incluye:
Pipeta, soporte para pipeta
Soporte para pipeta únicamente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15102589 Soporte para pipeta únicamente cada uno
15122589 Pipeta, soporte para pipeta 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15102589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 991S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine esta pipeta con nuestro soporte para pipetas ajustable con el fin de facilitar el enriquecimiento de muestras mediante MSIA con una velocidad de procesamiento inferior.
Combine las pipetas electrónicas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i con nuestro soporte para pipetas ajustable para disponer de un sistema semiautomático económico para la aplicación y el desarrollo rápidos de métodos de inmunoensayos espectrométricos de masas (MSIA). Cada Novus i se suministra con un menú de MSIA personalizado para una mayor simplificación de la programación de pipetas complementaria a las aplicaciones de MSIA.
Características:
  • Simplifique los métodos de MSIA con la pipeta Finnpipette Novus i y el soporte para pipetas
  • El nuevo software permite de 1 a 999 ciclos de aspiración y dispensación con tan solo pulsar el accionador de la pipeta
  • Carga continua de la batería de la pipeta en el soporte ajustable durante el procesamiento de las muestras
  • Incluye funciones de avance, retroceso, dilución, pipeteo gradual, mezcla, procesamiento secuencial paso a paso, etc.; nueve velocidades de aspiración/dispensación
Compatible con:
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.'S™ (se debe pedir por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de pipeta ajustable Finnpipette Novus i
Tipo de producto Pipette Stand
Incluye Soporte para pipeta únicamente
Línea de productos Finnpipette Novus i