Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pipeteo correcto (GLP) Finnpipette™ F1
Para su comodidad, los kits incluyen: pipetas monocanal Finnpipette™ F1 con diferentes volúmenes, puntas de pipeta Finntip compatibles y un soporte para pipeta que permite llevar a cabo un pipeteo correcto en el laboratorio.
Brand: Thermo Scientific™ 4700850N
641.29 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21716" para aplicar la oferta.
Description
Fomente un buen pipeteo en su laboratorio con los kits de buenas prácticas de laboratorio Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que ofrecen una amplia gama de pipetas monocanales para una gran variedad de volúmenes y que se suministran con Finntips compatibles, así como un práctico soporte para pipetas.Seleccione el kit que mejor se adapte a usted y disfrute del rendimiento y del ligero diseño de Finnpipette F1, que contribuye al aumento de la comodidad.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Specifications
Puntas Finntip Flex: 10; 200; 1000 | |
1 | |
De 1 a 1000 μl |
Kit GLP Finnpipette F1, kit 1: De 1 a10 μl micro, de 10 a 100 μl y de 100 a 1000 μl | |
Kit GLP |