Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
Proteja las muestras de la contaminación con este pipeta manual, que incorpora un apoyadedo ajustable y una superficie antimicrobiana.
Marca:  Thermo Scientific™ 4651070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Proteja las muestras de la contaminación con la pipeta de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incorporan un apoyadedo ajustable, superficie antimicrobiana y pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl o menos. Las pipetas de volumen fijo Finnpipette F1 proporcionan una acción de pipeteo ligera y suave con expulsión táctil de las puntas patentada para la máxima comodidad del usuario. La superficie antimicrobiana mantiene limpia la pipeta sin necesidad de aplicar otros líquidos descontaminantes en la superficie. La totalidad de la pipeta es resistente a la luz UV, la humedad y los reactivos
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette F1 reúne todas las cualidades que han hecho famosas a las pipetas Finnpipette por sus innovaciones punteras. El tratamiento antimicrobiano ofrece mayor protección contra la contaminación.
  • Superficie antimicrobiana: Los iones de plata (Ag) crean sobre la pipeta una superficie que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
  • Apoyadedo ajustable: El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo.
  • Acción de pipeteo suave y ligera: Mejora los resultados durante las sesiones de pipeteo largas.
  • Pistón de super explosión con volúmenes de 50 μl e inferiores: Asegura la administración de microgotitas.
  • Expulsión táctil de puntas patentada: Minimiza la fuerza necesaria para expulsar las puntas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
+/- 0.3 %
Finnpipette F1
Pipeta de volumen fijo
0.30%
Monocanal de volumen fijo F1
1
500 μl
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1 > 500 μl
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.