missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Tube, According to Allihn
Filter tube with filter disc.
Marca: ROBU VitraPOR™ 30301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
No estéril | |
5/paq. | |
30 mL |
1 μm | |
Disco de filtro | |
1 |