Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Placas de filtro, discos, Grado C 160
Placas de filtro con una mayor resistencia a la humedad para la filtración y la absorción de líquidos.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-343-150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con línters de algodón y pulpa refinada
- Adecuado para la preparación de muestras analíticas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
160 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
50/paq. | |
150 mm |
Disco | |
C 160 | |
0,3 mm |