missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filaggrin Mouse anti-Human, Clone: rFLG/1561, Novus Biologicals™

Código de producto. 18663807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18663807 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18663807

Marca: Novus Biologicals NBP307377100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Filaggrin Monoclonal specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Filaggrin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rFLG/1561
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Filaggrin protein fragment (aa 198-288) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.