missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filaggrin Antibody (FLG/3909R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18609956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18609956 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609956

Marca: Novus Biologicals NBP314281PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Filaggrin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon FLG/3909R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.