missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIH-1/HIF-1AN Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18672176 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18672176 100 μg 100 microlitros
18687725 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18672176 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298999100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FIH-1/HIF-1AN Polyclonal antibody specifically detects FIH-1/HIF-1AN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIH-1/HIF-1AN
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, peptide-aspartate beta-dioxygenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human FIH-1/HIF-1AN.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55662
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.